Print…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234907-100ML 234907-1L
SIAL234907-100MLEA 45.2 EUR
SIAL234907-100ML SIAL234907-1L
2-Dimethylaminoethyl methacrylate estabilizado, Sigma-Aldrich®
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00008589
Número CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II