Print…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 32 EUR
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
2-Dimethylaminoethyl methacrylate estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008589
Número CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C