2-Dimethylaminoethyl methacrylate 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
DMA
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L13507.AE
L13507.AP
L13507.AEEA
35.5
EUR
L13507.AE
L13507.AP
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 97% estabilizada
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2867-47-2
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: ca -30°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1757048
UN No.: 2522
MDL No.: MFCD00008589
Fórmula:
C₈H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 186…188 °C Ponto de Fusão: ∼–30 °C Densidade: 0,932 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008589 Número CAS: 2867-47-2 EINECS: 220-688-8 UN: 2522 ADR: 6.1,II |