Print…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
335681-100ML 335681-500ML 335681-5ML
SIAL335681-100MLEA 59.9 EUR
SIAL335681-100ML SIAL335681-500ML SIAL335681-5ML
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) estabilizada, Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00008590
Número CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2