Print…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18847.0250 8.18847.1000
8.18847.0250EA 53.3 EUR
8.18847.0250 8.18847.1000
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008590
Número CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
Encomendar
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)