Print…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
44151.18EA 38.5 EUR
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) ≥98% estabilizada
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 97-90-5 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4540 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 83-85°/1mm Beilstein Reference: 1776663 MDL No.: MFCD00008590
Crosslinking monomer
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.21 g/mol
Ponto de ebulição: 83…85 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.051
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008590
Número CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2