Print…
Tetradecylphosphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17511.03 A17511.06 A17511.14
A17511.03EA 92.7 EUR
A17511.03 A17511.06 A17511.14
Tetradecylphosphonic acid ≥98%
Tetradecylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 4671-75-4 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(O)(OH)2 Formula Weight: 278.37 MDL No.: MFCD00015834
Fórmula: C₁₄H₃₁O₃P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015834
Número CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1