Octylphosphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
20651.03
20651.06
20651.03EA
73.8
EUR
20651.03
20651.06
Octylphosphonic acid ≥98%
Octylphosphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
MDL No.: MFCD00015841
Fórmula:
C₈H₁₉O₃P Ponto de Fusão: 100…102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015841 Número CAS: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |