Print…
Dodecylphosphonic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H26259.03 H26259.09
H26259.03EA 47 EUR
H26259.03 H26259.09
Dodecylphosphonic acid 95%
Dodecylphosphonic acid
Purity: 95% CAS No.: 5137-70-2 Molecular Formula: CH3(CH2)11P(O)(OH)2 Formula Weight: 250.31 Melting Point: 92-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015832
Fórmula: C₁₂H₂₇O₃P
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015832
Número CAS: 5137-70-2
EINECS: 225-897-8
UN: 3261
ADR: 8,III