3-Bromobenzo[b]thiophene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32948.09
H32948.18
H32948.09EA
90.6
EUR
H32948.09
H32948.18
3-Bromobenzo[b]thiophene 95%
3-Bromobenzo[b]thiophene
Purity: 95%
CAS No.: 7342-82-7
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Refractive Index: 1.6680
Boiling Point: 72-74°/0.27mm
MDL No.: MFCD00023009
Fórmula:
C₈H₅BrS Ponto de ebulição: 72…74 °C (0,27 mmHg) Densidade: 1,629 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023009 Número CAS: 7342-82-7 |