Print…
8-Bromoisoquinoline
Fornecedor: Cayman Chemical
10007082-1 10007082-500
CAYM10007082-1EA 129 EUR
CAYM10007082-1 CAYM10007082-500
8-Bromoisoquinoline
8-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Número MDL : MFCD04973298
Número CAS: 63927-22-0