Print…
7-Bromoisoquinoline
Fornecedor: Cayman Chemical
10007081-1 10007081-500
CAYM10007081-1EA 210 EUR
CAYM10007081-1 CAYM10007081-500
7-Bromoisoquinoline
7-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Peso Molecular: 208.0600 g/mol
Número MDL : MFCD07368661
Número CAS: 58794-09-5