Print…
Potassium tetrachloroaurate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
334545-1G 334545-5G
SIAL334545-1GEA 249 EUR
SIAL334545-1G SIAL334545-5G
Potassium tetrachloroaurate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Potassium tetrachloroaurate
Fórmula: AuCl₄K
Número MDL : MFCD00043088
Número CAS: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1