Print…
Potassium tetrachloroaurate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
316120010 316120050
ACRO316120010EA 167 EUR
ACRO316120010 ACRO316120050
Potassium tetrachloroaurate 98%
Potassium tetrachloroaurate
Fórmula: AuCl₄K
Peso Molecular: 377.88 g/mol
Ponto de Fusão: 357 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043088
Número CAS: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
Encomendar
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %