2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13611.06
L13611.14
L13611.06EA
58.4
EUR
L13611.06
L13611.14
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 96%
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Purity: 96%
CAS No.: 5406-86-0
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Refractive Index: 1.5209
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2246595
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00236023
Fórmula:
C₁₂H₁₈O Ponto de ebulição: 141…143 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 31…35 °C Densidade: 0,975 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236023 Número CAS: 5406-86-0 EINECS: 410-020-5 ADR: 9,III |