Print…
Benzyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzyl 3-methylbutanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W215201-10KG-K W215201-1KG-K W215201-5KG-K
SIALW215201-10KG-KEA 952 EUR
SIALW215201-10KG-K SIALW215201-1KG-K SIALW215201-5KG-K
Benzyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isovalerate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00048348
Número CAS: 103-38-8
EINECS: 203-106-7