Print…
Ethylmagnesium bromide ∼39% (w/w) 3 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
189871-800ML 189871-100ML 189871-8L
SIAL189871-800MLEA 585 EUR
SIAL189871-800ML SIAL189871-100ML SIAL189871-8L
Ethylmagnesium bromide ∼39% (w/w) 3 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Peso Molecular: 133.27 g/mol
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I