Ethylmagnesium bromide 3 M em éter
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
87291.JT
87291.JU
87291.JTEA
78.9
EUR
87291.JT
87291.JU
Ethylmagnesium bromide 3 M em éter
Ethylmagnesium bromide
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Grignard reagent
Fórmula:
C₂H₅BrMg Peso Molecular: 133.27 g/mol Ponto de ebulição: 34.6 °C Ponto de Fusão: –116.3 °C Densidade: 1.020 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000043 Número CAS: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3 I |