Print…
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
347291000 347298000
347291000.EA 94.2 EUR
347291000. 347298000.
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M em éter dietílico, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M