Print…
Ethylmagnesium bromide 3.4 mol/l, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
703591-100ML 703591-800ML
SIAL703591-100MLEA 209 EUR
SIAL703591-100ML SIAL703591-800ML
Ethylmagnesium bromide 3.4 mol/l, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Peso Molecular: 133.27 g/mol
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3