Print…
Ethylmagnesium bromide ∼3.2 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
183531000 183538000
183531000.EA 97.7 EUR
183531000. 183538000.
Ethylmagnesium bromide ∼3.2 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 39 to 41 %
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %