Print…
Ethylmagnesium bromide ∼13% (w/w) 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
364673-100ML 364673-800ML
SIAL364673-100MLEA 90.9 EUR
SIAL364673-100ML SIAL364673-800ML
Ethylmagnesium bromide ∼13% (w/w) 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Peso Molecular: 133.27 g/mol
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I