Print…
Ethylmagnesium bromide 0.9 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
210471000 210478000
210471000.EA 57.1 EUR
210471000. 210478000.
Ethylmagnesium bromide 0.9 M em THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₅BrMg
Peso Molecular: 133.27 g/mol
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000043
Número CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Brown to grey-brown to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.85 to 1.15 M