Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
H31756.03 H31756.06
H31756.03EA 64.6 EUR
H31756.03 H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 351-52-0 Molecular Formula: C8H8ClFO Formula Weight: 174.60 Melting Point: 35-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04973773
Fórmula: C₈H₈ClFO
Peso Molecular: 174.60 g/mol
Ponto de Fusão: 35…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973773
Número CAS: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8 II