Benzyl carbamate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11569.14
A11569.22
A11569.30
A11569.14EA
38.1
EUR
A11569.14
A11569.22
A11569.30
Benzyl carbamate ≥99%
Benzyl carbamate
Purity: 99%
CAS No.: 621-84-1
Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 85-89°
Beilstein Reference: 1865635
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de Fusão: 85…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007965 Número CAS: 621-84-1 EINECS: 210-710-4 |