Print…
Benzyl carbamate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 32.9 EUR
ACRO105890250 ACRO105891000
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007965
Número CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %