Print…
Potassium tetrachloroaurate hydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gold potassium chloride hydrate, Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Potassium gold(III) chloride hydrate
B23292.03 B23292.06
B23292.03EA 211 EUR
B23292.03 B23292.06
Potassium tetrachloroaurate hydrate ≥99%
Potassium tetrachloroaurate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 27988-75-6 Molecular Formula: AuCl4K.xH2O Formula Weight: 377.88(anhy) Melting Point: 357° dec. Merck Reference: 14,7681 MDL No.: MFCD00043088
Fórmula: AuCl₄K·xH₂O
Peso Molecular: 377.88 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 357 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043088
Número CAS: 27988-75-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
ADR: 8 III