tetra-Chloroauric(III) acid (40 - 44% Au) (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Auric chloride, tetra-Chloroauric acid, Gold chloride, Gold trichloride, Hydrogen tetrachloroaurate (III)
44744.NB
44744.NH
44744.NBEA
845
EUR
44744.NB
44744.NH
tetra-Chloroauric(III) acid (40 - 44% Au) (w/w) em solução aquosa
tetra-Chloroauric(III) acid
CAS No.: 16903-35-8
Molecular Formula: HAuCl4
Formula Weight: 339.79
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011322
Fórmula:
HAuCl₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011322 Número CAS: 16903-35-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3264 ADR: 8,III |