Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02986.18
L02986.30
L02986.18EA
47.4
EUR
L02986.18
L02986.30
Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea) ≥97%
Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea)
Purity: 97%
CAS No.: 330-54-1
Molecular Formula: C9H10Cl2N2O
Formula Weight: 233.10
Odour: Odourless
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 180-190° dec.
Beilstein Reference: 2215168
Merck Reference: 14,3382
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00018136
Fórmula:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Ponto de ebulição: 180…190 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 157…160 °C Densidade: 1,48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018136 Número CAS: 330-54-1 EINECS: 206-354-4 ADR: 9,III Merck Index: 14,3382 |