4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05403.03
L05403.06
L05403.03EA
101
EUR
L05403.03
L05403.06
4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 3365-85-3
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 2120295
Fórmula:
C₁₈H₁₆N₂ Ponto de Fusão: 244…250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051532 Número CAS: 3365-85-3 |