Tetraethylurea ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L09458.06
L09458.14
L09458.06EA
33.2
EUR
L09458.06
L09458.14
Tetraethylurea ≥99%
Tetraethylurea
Purity: 99%
CAS No.: 1187-03-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCON(CH2CH3)2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1763126
MDL No.: MFCD00042881
Fórmula:
C₉H₂₀N₂O Ponto de ebulição: 212…214 °C Densidade: 0,910 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042881 Número CAS: 1187-03-7 EINECS: 214-696-0 |