Print…
2,5-Dichloro-3-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
654795-25G 654795-5G
SIAL654795-25GEA 315 EUR
SIAL654795-25G SIAL654795-5G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Fórmula: C₅H₂Cl₂O₂S
Número MDL : MFCD00082908
Número CAS: 36157-41-2