Print…
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B38503-100G B38503-250G B38503-25G
SIALB38503-100GEA 110 EUR
SIALB38503-100G SIALB38503-250G SIALB38503-25G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Fórmula: C₄H₁₀Cl₃N
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Número MDL : MFCD00012515
Número CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8 II