Print…
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
A13118.0B A13118.18 A13118.30
A13118.0BEA 221 EUR
A13118.0B A13118.18 A13118.30
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 821-48-7 Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl Formula Weight: 178.49 Melting Point: 211-215° Beilstein Reference: 3550356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012515
Fórmula: C₄H₁₀Cl₃N
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Ponto de Fusão: 211…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012515
Número CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8 II