(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
L19996.06
L19996.14
L19996.06EA
128
EUR
L19996.06
L19996.14
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 53562-86-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 56-58°/11mm
Beilstein Reference: 1720583
Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00064461
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Peso Molecular: 118.13 g/mol Ponto de ebulição: 56…58 °C (11 mmHg) Densidade: 1.055 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064461 Número CAS: 53562-86-0 EINECS: 258-628-8 |