Print…
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0705-10ML H0705-25ML
TCIAH0705-10MLEA 17 EUR
TCIAH0705-10ML TCIAH0705-25ML
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00063289
Número CAS: 3976-69-0
EINECS: 223-610-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13dc94dbf83df60056cfc77889e95d4aa128702d&vid=13dc94dbf83df60056cfc77889e95d4aa128702d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -24.0 deg (neat)