Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B21521.14
B21521.22
B21521.14EA
42.3
EUR
B21521.14
B21521.22
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5405-41-4
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 64°(148°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1446190
MDL No.: MFCD00004545
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 169…171 °C Densidade: 1,013 Ponto de Inflamação: 64 °C (148 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004545 Número CAS: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |