Print…
Ethyl-3-hydroxybutyrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
118541000 118545000 118540250
ACRO118541000EA 74 EUR
ACRO118541000 ACRO118545000 ACRO118540250
Ethyl-3-hydroxybutyrate 99%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004545
Número CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %