Copper(II) iodate, anidro ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Copper iodate
89459.04
89459.09
89459.18
89459.04EA
92.2
EUR
89459.04
89459.09
89459.18
Copper(II) iodate, anidro ≥95%
Copper(II) iodate
Purity: 95%
CAS No.: 13454-89-2
Molecular Formula: Cu(IO3)2
Formula Weight: 413.35
Physical Form: Powder
Density: 5.241
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00016055
Fórmula:
CuI₂O₆ Peso Molecular: 413.35 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 5.241 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016055 Número CAS: 13454-89-2 UN: 1479 ADR: 5.1 II |