Print…
Cloreto de hidrogénio 4 M em 1,4-dioxano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 380 EUR
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Cloreto de hidrogénio 4 M em 1,4-dioxano 99%
Cloreto de hidrogénio
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Fórmula: HCl
Densidade: 1,05
Ponto de Inflamação: 17 °C (63 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II