Print…
Cloreto de hidrogénio 4 N em 1,4-dioxano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388361000 388368000
388361000.EA 160 EUR
388361000. 388368000.
Cloreto de hidrogénio 4 N em 1,4-dioxano, AcroSeal®
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N