1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 91-21-4
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -30°
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 116156
MDL No.: MFCD00006896
Fórmula:
C₉H₁₁N Ponto de ebulição: 232…233 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,049 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006896 Número CAS: 91-21-4 EINECS: 202-050-0 |