Diethyl tetradecylphosphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21426.06
B21426.14
B21426.06EA
86.2
EUR
B21426.06
B21426.14
Diethyl tetradecylphosphonate 98%
Diethyl tetradecylphosphonate
Purity: 98%
CAS No.: 5191-09-3
Molecular Formula: C18H39O3P
Formula Weight: 334.47
Refractive Index: 1.4445
Melting Point: 8°
Boiling Point: 199-201°/3mm
MDL No.: MFCD00015597
Fórmula:
C₁₈H₃₉O₃P Ponto de ebulição: 199…201 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 8 °C Densidade: 0,922 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015597 Número CAS: 5191-09-3 |