Diethyl octylphosphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L18588.22
L18588.06
L18588.14
L18588.22EA
616
EUR
L18588.22
L18588.06
L18588.14
Diethyl octylphosphonate ≥98%
Diethyl octylphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-07-1
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 88-89°/0.1mm
MDL No.: MFCD00015659
Fórmula:
C₁₂H₂₇O₃P Ponto de ebulição: 88…89 °C (0,1 mmHg) Densidade: 0,953 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015659 Número CAS: 1068-07-1 EINECS: 213-941-9 |