Print…
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26185.03 H26185.06
H26185.03EA 20.2 EUR
H26185.03 H26185.06
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 161712-75-0 Molecular Formula: C9H8F2O2 Formula Weight: 186.16 Melting Point: 49-53° MDL No.: MFCD00799520
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799520
Número CAS: 161712-75-0