3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19818.03
L19818.06
L19818.03EA
65.7
EUR
L19818.03
L19818.06
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 149507-26-6
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 237-239°
Beilstein Reference: 7370120
Fórmula:
C₇H₈BFO₃ Ponto de Fusão: 237…239 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00807404 Número CAS: 149507-26-6 |