3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
L19773.03EA
72.3
EUR
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 737000-76-9
Molecular Formula: C7H7BF2O3
Formula Weight: 187.94
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD03095353
Fórmula:
C₇H₇BF₂O₃ Ponto de Fusão: 112…115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095353 Número CAS: 737000-76-9 |