Print…
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 58.9 EUR
H26064.06 H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.95 g/mol
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179483
Número CAS: 78495-63-3