2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19960.03
L19960.06
L19960.03EA
71.6
EUR
L19960.03
L19960.06
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162101-31-7
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Beilstein Reference: 9192698
MDL No.: MFCD04039323
Fórmula:
C₇H₈BFO₃ Peso Molecular: 169.95 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04039323 Número CAS: 162101-31-7 |