Print…
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(3,5-Dibromophenyl)propanoic acid
H54012.03 H54012.06
H54012.03EA 66.7 EUR
H54012.03 H54012.06
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 923977-15-5 Molecular Formula: C9H8Br2O2 Formula Weight: 307.97 Melting Point: 62° Beilstein Reference: 10537616
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Ponto de Fusão: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11973898
Número CAS: 923977-15-5